Przejdź do
89268
Fluorescent IEF-Marker pI 9.5 solution
3 mg/mL in 8 mM HCl
Synonim(y):
IEF-Marker fluorescent pI 9.5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105336
NACRES:
NA.26
MDL number:
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
3 mg/mL in 8 mM HCl
fluorescence
λex 325 nm; λem 415 nm in 0.1 M carbonate pH 9.5
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Application
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Preparation Note
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel (max. 1μl per lane).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8935789478
description
3 mg/mL in 8 mM HCl
description
1 mg/mL in 10 mM HCl
description
2 mg/mL in 10 mM HCl
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
fluorescence
λex 325 nm; λem 415 nm in 0.1 M carbonate pH 9.5
fluorescence
λex 390 nm; λem 500 nm in 0.1 M Tris pH 8.7
fluorescence
λex 330 nm; λem 415 nm (0.1 M citrate pH 5.9)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
concentration
3 mg/mL in 8 mM HCl
concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
concentration
2 mg/mL in 10 mM HCl
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)