Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 888,00 zł |
Informacje o tej pozycji
888,00 zł
mol wt
Mw 307.34 g/mol
Quality Segment
concentration
2 mg/mL in 10 mM HCl
fluorescence
λex 330 nm; λem 415 nm (0.1 M citrate pH 5.9)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 2 mg/mL in 10 mM HCl | description 1 mg/mL in 4 mM HCl | description 3 mg/mL in H2O | description 1 mg/mL in 10 mM HCl |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt Mw 307.34 g/mol | mol wt Mw 300.36 g/mol | mol wt - | mol wt - |
| fluorescence λex 330 nm; λem 415 nm (0.1 M citrate pH 5.9) | fluorescence λex 387 nm; λem 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2 | fluorescence λex 340 nm; λem 420 nm in 0.1 M Tris pH 8.1 | fluorescence λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M phosphate pH 7.6 |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| concentration 2 mg/mL in 10 mM HCl | concentration 1 mg/mL in 4 mM HCl | concentration 3 mg/mL in H2O | concentration 1 mg/mL in 10 mM HCl |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?