Przejdź do
89951
Fluorescent IEF-Marker pI 7.2 solution
1 mg/mL in 4 mM HCl
Synonim(y):
IEF-Marker fluorescent pI 7.2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
882,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105336
NACRES:
NA.26
MDL number:
eCl@ss:
32150313
882,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mol wt
Mw 300.36 g/mol
Quality Segment
concentration
1 mg/mL in 4 mM HCl
fluorescence
λex 387 nm; λem 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Application
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Preparation Note
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel (max. 1 μl per lane).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
899527573489478
description
1 mg/mL in 4 mM HCl
description
1 mg/mL in 10 mM HCl
description
3 mg/mL in H2O
description
2 mg/mL in 10 mM HCl
concentration
1 mg/mL in 4 mM HCl
concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
concentration
3 mg/mL in H2O
concentration
2 mg/mL in 10 mM HCl
fluorescence
λex 387 nm; λem 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
fluorescence
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M phosphate pH 7.6
fluorescence
λex 340 nm; λem 420 nm in 0.1 M Tris pH 8.1
fluorescence
λex 330 nm; λem 415 nm (0.1 M citrate pH 5.9)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
Mw 300.36 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
Mw 307.34 g/mol
WGK
WGK 1
Not applicable
Narządy docelowe
Respiratory system
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)