Przejdź do
916
α-Naphthyl Acetate Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
MDL number:
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
12.5 mg/mL
application(s)
cytology
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3
InChI key
VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used in the 91A procedure for the demonstration of non-specific esterase activity in leukocytes.
Other Notes
12.5 mg/mL, in methanol solution with stabilizers
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1801479775N8257
description
-
description
-
description
α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt - CAS 81012-89-7, is a broad-spectrum protein phosphatase inhibitor.
description
practical grade
concentration
12.5 mg/mL
concentration
2.4 g/L
concentration
-
concentration
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solid
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
200
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
98.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36.7 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)