Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 844,00 zł |
Informacje o tej pozycji
844,00 zł
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue (900 °C)
≤0.1% (as SO4)
pH
3.0-4.5 (25 °C, 0.5 M in H2O)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 328 nm in H2O at 0.5 M
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H11NO3.C4H4O4/c5-4(1-6,2-7)3-8;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-8H,1-3,5H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
HTMWOUBCEZXSHN-BTJKTKAUSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.5% (NT) | description - | description BioUltra, ≥99.0% (NT) |
| assay ≥99.5% (NT) | assay ≥99.5% NaOH basis (anhydrous, titration) | assay ≥99.0% (NT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| product line BioUltra | product line - | product line BioUltra |
| form powder or crystals | form crystalline powder | form crystalline powder |
| pH 3.0-4.5 (25 °C, 0.5 M in H2O) | pH - | pH 6.0-7.0 (25 °C, 0.5 M in H2O) |
| solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: 500 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® maleate
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kody zagrożeń
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?