Przejdź do
93606
Atto 647N-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Synonim(y):
Biotin-Atto 647N
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2950,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161900
eCl@ss:
32160702
2950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 642.0-648.0 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
045079787595349
Atto 647N BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Supelco
04507
Atto 647N
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
description
BioReagent, suitable for fluorescence
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPCE)
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is Atto 647N-Biotin chemical structure?
    1 answer
    1. The complete structure of this material is not available. The biotin derivative may be used for binding proteins such as avidin and streptavidin. Please see the image below for the Atto 647N structure.