Przejdź do
95220
Ergocalciferol
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
Calciferol, Ercalciol, Ergosterol irradiated, Irradiated ergosterol, Vitamin D2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H44O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.65
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058017
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
200-014-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1916682
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +105±2°, c = 4% in ethanol
color
colorless to white
mp
114-118 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
General description
Ergocalciferol is one of the two forms of supplemental vitamin D available. It is a fat-soluble vitamin.
Ergocalciferol or viosterol is obtained from irradiated ergosterol. It represents plant source of vitamin D.
Application
Ergocalciferol has been used as a standard to measure vitamin D3 levels in food samples.
Biochem/physiol Actions
Ergocalciferol (vitamin D2) has less potential than cholecalciferol (vitamin D3) in treating vitamin deficiency related disorders in humans. Supplementation of adequate dose of vitamin D2 prevents infantile rickets and is capable of curing adult osteomalacia.
Ergocalciferol (vitamin D2) and 25-Hydroxycholecalciferol (vitamin D3) are the two form of vitamin D which are activated in vivo by hydroxylation. Vitamin D2 and D3 may be used in a wide range of studies to assess their effects on function such as immune function and calcium homeostasis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP788E5750E0900000
Ergocalciferol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP788
Ergocalciferol
Ergocalciferol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
E0900000
Ergocalciferol
description
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
40,000,000 USP units/g
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
-
assay
≥97%
assay
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
114-118 °C
mp
114-118 °C (lit.)
mp
114-118 °C (lit.)
mp
114-118 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ergocalciferol
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-14-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the recommended method for storing stock solutions of item 95220, Ergocalciferol dissolved in ethanol?
    1 answer
    1. For short-term storage (days to weeks), it is recommended to store the stock solution of item 95220, Ergocalciferol dissolved in ethanol, at 0 - 4°C. For long-term storage, the stock solution should be sealed and stored below -20°C. Typically, the stock solution can be kept for several months. Before use, it is advisable to allow the vial to reach room temperature for at least an hour.