Przejdź do
MAK454
Zestaw do oznaczania tlenku azotu
Sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do wykrywania NO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cardiovascular diseases; infectious diseases; neurological disorders
storage temp.
−20°C
General description
Tlenek azotu (NO) jest reaktywnym rodnikiem, który odgrywa ważną rolę w wielu kluczowych funkcjach fizjologicznych. NO, produkt utleniania argininy przez syntazę tlenku azotu, bierze udział w obronie i rozwoju gospodarza, aktywacji białek regulatorowych i bezpośredniej kowalencyjnej interakcji z funkcjonalnymi biomolekułami.
Application
Zestaw do oznaczania tlenku azotu może być używany do:
  • Badania układu sercowo-naczyniowego
  • Badania neurologiczne
  • Badania nad stresem oksydacyjnym
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania tlenku azotu (azotanu/azotynu) i oceny wpływu leków na jego metabolizm w osoczu, surowicy, moczu, tkankach, komórkach i żywności.
Biochem/physiol Actions
Proste, bezpośrednie i gotowe do automatyzacji procedury pomiaru NO stają się popularne w badaniach i odkrywaniu leków. Ponieważ NO jest utleniany do azotynów i azotanów, powszechną praktyką jest ilościowe oznaczanie całkowitego NO2-/NO3- jako miary poziomu NO. Zestaw do oznaczania tlenku azotu został zaprojektowany do dokładnego pomiaru produkcji NO po redukcji azotanu do azotynu przy użyciu ulepszonej metody Griessa. Procedura jest prosta, a czas wymagany do wstępnej obróbki próbki i testu jest skrócony do zaledwie 30 minut.
Features and Benefits
Wysoka czułość i dokładność: Wykrywaj poziomy tlenku azotu (NO) w zakresie od 0,6 do 200 μM za pomocą krótkiej 30-minutowej procedury, zapewniając zarówno wygodę, jak i czułość.
Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK491MAK330MAK326
description
Sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
relevant disease(s)
cardiovascular diseases; infectious diseases; neurological disorders
relevant disease(s)
neurological disorders
relevant disease(s)
neurological disorders
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. how many kits would i need to run 150 plasma samples
    1 answer
    1. This Kit is Sufficient for 100 colorimetric tests. It is recommended to run each sample in duplicate. To analyze 150 plasma samples according to the specified instructions, at least 3 kits are required. Please see the link below to review the product datasheet, including the recommended protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/525/731/mak454pis-ms.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Where can I found the technical instructions to measure NO MAK454 step by step ?
    1 answer
    1. Technical instructions for the assay kit are available on the product page at https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/525/731/mak454pis-ms.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?