Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 803,00 zł 682,55 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
682,55 zł
Cena katalogowa803,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN1C(C2=C(SC(C(NC3CCS(CC3)(=O)=O)=N)=C2)C(C4=CC(C(F)(F)F)=CC=C4)=C1)=O
InChI
1S/C22H22F3N3O3S2/c1-2-28-12-17(13-4-3-5-14(10-13)22(23,24)25)19-16(21(28)29)11-18(32-19)20(26)27-15-6-8-33(30,31)9-7-15/h3-5,10-12,15H,2,6-9H2,1H3,(H2,26,27)
InChI key
WRUWGLUCNBMGPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody | description IgG fraction of antiserum | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| form powder | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?