Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 880,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOP(O)(OK)(OLi)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.06
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
304-378-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5689718
880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Lithium potassium acetyl phosphate, high-energy phosphate donor
Quality Segment
assay
≥85% (elemental analysis)
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[K+].CC(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C2H5O5P.K.Li/c1-2(3)7-8(4,5)6;;/h1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RLQMPLKXFIXRCV-UHFFFAOYSA-L
Application
Lithium potassium acetyl phosphate:
- has been used as a substrate for CpxR (transcription factor) in x-ray crystallography to soak CpxR receiver domain (CpxRRD) crystals to obtain the phosphorylated form
- may be used as a phosphate (P) donor in a study to screen a wide range of natural and synthetic organic phosphate donors with several enzymes on various hydroxyl?compounds for the improved enzymatic synthesis of phosphate monoesters
- has been used to set up premixA for in vitro translation reaction
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium potassium acetyl phosphate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?