Przejdź do
A1346
ASB-14
Synonim(y):
3-[N,N-Dimethyl(3-myristoylaminopropyl)ammonio]propanesulfonate, Amidosulfobetaine-14
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
672,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H46N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.68
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.28
MDL number:
672,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
average mol wt >10,000
aggregation number
≥23
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C22H46N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-22(25)23-18-15-19-24(2,3)20-16-21-29(26,27)28/h4-21H2,1-3H3,(H-,23,25,26,27,28)
InChI key
UTSXERRKRAEDOV-UHFFFAOYSA-N
General description
ASB-14 comprises alkyl tails and amidosulfobetaine headgroup.
Application
ASB-14 has been used as a component of rehydration buffer for proteomic sample preparation from Leishmania donovani.
Zwitterionic detergent. Useful for solubilization of proteins, including membrane proteins, for 2D electrophoresis.
Biochem/physiol Actions
ASB-14 is useful in proteasome extraction especially for the membrane associated proteins. Along with CHAPS (3-(3-cholamidopropyl)dimethylammonio)-1-propanesulfonate), it is employed in protein solubilization even in the presence of thiourea.
Analysis Note
ASB-14 (amidosulfobetaine-14), a membrane solubilizing zwitterionic detergent (medium chain amidosulfobetaine surfactant), may be used in protein and macromolecule research for the preparative extraction and solubilization of proteins for separation and analysis by methods such as 2D-electrophoresis. ASB-14 may be used in tissue engineering for antigen removal (AR) for xenogeneic scaffold generation. ASB-14 may be used to develop and study zwitterionic micelles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
182750226947C9426
ASB-14 A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis.
Millipore
182750
ASB-14
description
-
description
A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis.
description
98%
description
BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
98%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
aggregation number
≥23
aggregation number
-
aggregation number
-
aggregation number
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
description
zwitterionic
description
-
description
zwitterionic
description
zwitterionic
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)