Przejdź do
C9426
CHAPS hydrate
BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate hydrate, CHAPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
381,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H58N2O7S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
614.88 (anhydrous basis)
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
zwitterionic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
614.88 g/mol (anhydrous basis)
technique(s)
electrophoresis: suitable, protein quantification: suitable
impurities
<0.04% DMF
mp
157 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for electrophoresis
storage temp.
room temp
SMILES string
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
InChI key
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
General description
CHAPS is a non-denaturing, zwitterionic sulfobetaine detergent. It is mild and solubilizes membrane proteins and receptors. It is useful for breaking protein-protein interactions. It is a derivative of the naturally occurring bile salts. It has small micellar molecular weight (6,150) and high critical micellar concentration (6 - 10 mM) allowing it to be removed from samples by dialysis.
Application
CHAPS has been used:
  • For membrane permeabilization of cells
  • As a component in lysis buffer for homogenization of liver tissues as well as adipose tissue
  • As a component in denaturing buffer in enzyme characterization
  • As a component of 2D- sample buffer in 2D electrophoresis
  • For protein solubilization in isoelectric focusing
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHAPS hydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How do I store CHAPS, once it's dissolved in H2O?
    1 answer
    1. Solutions prepared at 100 mM in water are stable for at least 1 year when stored refrigerated. Note that a prepared solution is available. Please see the link below to review:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/19899