Przejdź do
A1410
Actinomycin D
from Streptomyces sp., ~98% (HPLC)
Synonim(y):
Actinomycin C1, Actinomycin IV, Dactinomycin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
648,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5020,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H86N12O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1255.42
UNSPSC Code:
51282001
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-063-6
Beilstein/REAXYS Number:
605235
MDL number:
648,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
assay
~98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D alpha: 28/D (Rotation: -315 degrees (c=0.25% in methanol))
color
red to orange red, powder
mp
251-253
solubility
DMSO: 1 mg/mL, ethanol: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ccc(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)/t33-,34-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49+/m1/s1
InChI key
RJURFGZVJUQBHK-IIXSONLDSA-N
General description
Actinomycin D is a polypeptide antibiotic first described by Waksman. It is bacteriostatic in nature, especially towards gram negative bacteria, and also has anti-tumor activity.
Chemical structure: peptide
Application
Actinomycin D has a wide-ranging applications ranging from a selection agent in cell culture, use in studies of suppressing HIV-replication and programmed cell death of PC12 cells.
Biochem/physiol Actions
Actinomycin D inhibits the proliferation of cells by forming a stable complex with double-stranded DNA, inhibiting DNA-primed RNA synthesis and causing single-stranded breaks in DNA. It has been shown to be an inhibitor of the minus-strand transfer step in reverse transcriptase.
Preparation Note
Actinomycin D is sold as red, shiny crystals and is soluble in acetonitrilie or acetone at 10 mg/mL and in DMSO at a minimum of 1 mg/mL. Some references also show slight solubility in water of 0.5 mg/mL.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Disclaimer
This product is hygroscopic and light-sensitive. If stored protected from light and moisture at 2-8°C, it remains unchanged, by HPLC testing, for at least 15 months. Unused dilute solutions of Actinomycin D are extremely sensitive to light and tend to adsorb to plastic and glass and should be discarded. However, frozen aliquots of concentrated stock solution are stable for at least a month.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A42621162400A9415
description
from Streptomyces sp., ~98% (HPLC)
description
from Streptomyces sp., ≥95% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
from Streptomyces sp., suitable for cell culture, ≥95%
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
~98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥95%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Actinomycin D
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?