Przejdź do
A4262
Actinomycin D
from Streptomyces sp., ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Actinomycin C1, Actinomycin IV, Dactinomycin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
369,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
738,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H86N12O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1255.42
UNSPSC Code:
51282001
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-063-6
Beilstein/REAXYS Number:
605235
MDL number:
eCl@ss:
32039090
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
red, powder
mp
251-253
solubility
ethanol, DMSO: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ccc(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)/t33-,34-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49+/m1/s1
InChI key
RJURFGZVJUQBHK-IIXSONLDSA-N
General description
Chemical structure: peptide
Application
Actinomycin D is an antineoplastic antibiotic that inhibits cell proliferation with wide-ranging applications ranging from a selection agent in cell culture, use in studies of suppressing HIV-replication and programmed cell death of PC12 cells. Recommended for us in cell culture applications at 1μg/mL.
Biochem/physiol Actions
Actinomycin D inhibits the proliferation of cells by forming a stable complex with double-stranded DNA, inhibiting DNA-primed RNA synthesis and causing single-stranded breaks in DNA. It has been shown to be an inhibitor of the minus-strand transfer step in reverse transcriptase.
Preparation Note
Actinomycin D is sold as red, shiny crystals and is soluble in acetonitrilie or acetone at 10 mg/mL and in DMSO at a minimum of 1 mg/mL. Some references also show slight solubility in water of 0.5 mg/mL.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Disclaimer
This product is hygroscopic and light-sensitive. If stored protected from light and moisture at 2-8°C, it remains unchanged, by HPLC testing, for at least 15 months. Unused dilute solutions of Actinomycin D are extremely sensitive to light and tend to adsorb to plastic and glass and should be discarded. However, frozen aliquots of concentrated stock solution are stable for at least a month.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A14101162400SBR00013
description
from Streptomyces sp., ≥95% (HPLC)
description
from Streptomyces sp., ~98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Ready Made Solution, from Streptomyces sp., 2 mg/mL in DMSO
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
ready-to-use solution, liquid
assay
≥95% (HPLC)
assay
~98% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Actinomycin D
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)