Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 560,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
560,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 188 to 202 °, c = 1 in chloroform
contains
1% CaCO3 as stabilizer
color
white to off-white
mp
88.5 °C ((191.3 °F ))
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19BrO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
CYAYKKUWALRRPA-RGDJUOJXSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (TLC) | description ≥93% (GC) | description ≥95% (TLC) | description ≥98.0% (HPLC) |
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥93% (GC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| color white to off-white | color white | color white | color white to off-white |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?