Przejdź do
A1752
Adenosine 5′-monophosphate sodium salt
≥99%, from yeast, powder
Synonim(y):
5′-Adenylic acid, A-5′-P, AMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N5O7P · xNa+ · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.22 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥99%
Biological source:
yeast
Form:
powder
Solubility:
H2O: soluble
Storage temp.:
−20°C
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenosine 5′-monophosphate sodium salt, from yeast, ≥99%
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@]((COP(O)(O)=O)([H])O3.C.
Application
Adenosine 5′-monophosphate sodium salt has been used:
  • as a component of reactivation medium to reactivate mouse sperm extracted from caudae epididymides for sperm motility studies
  • as a substrate in signal amplification by reversible exchange (SABRE) method to develop biocompatible SABRE hyperpolarization
  • as a substrate in wheat and Aspergillus niger phytase, assay
  • in luciferase assay to monitor intracellular α-synuclein oligomerization in S1S2 cells
  • to study its effects on induction of therapeutic hypothermia and neuronal damage in a rat model of cardiac arrest (CA) and resuscitation
Biochem/physiol Actions
Adenosine 5′-monophosphate (5′-AMP) is used to enhance flavor in meat and poultry soups. It is also used as a food additive for specific nutritional purposes. 5′-AMP is an activator of a class of protein kinases known as AMP-activated protein kinase (AMPK). Along with inosine monophosphate (IMP), AMP mediates the dissociation of skeletal muscle actomyosin to actin and myosin. Therefore, these two factors may be involved in causing the resolution of rigor mortis in muscles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
01930A2252U6375
description
from yeast, ≥99%
description
≥99.0% (HPLC)
description
from yeast, ≥97%
description
≥99%
biological source
yeast
biological source
microbial (Candida utilis), synthetic
biological source
yeast
biological source
(chemical)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400, 200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥99%
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
H2O: soluble (with addition of mild alkali), 1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Are there any known phosphate-containing derivatives or contaminants in this product?
    1 answer
    1. The product has the phosphate containing material including free inorganic phosphate from breakdown.