Przejdź do
A2383
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate
≥99%, microbial, powder
Synonim(y):
ATP disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
385,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
894,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
551.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
EC Number:
213-579-1
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
microbial
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate, Grade I, ≥99%, from microbial
biological source
microbial
Quality Segment
type
Grade I
assay
≥99%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate has been used:
  • to prepare adenosine triphosphate (ATP) standard solutions to determine ATP levels in various bacterial cultures
  • bone marrow-derived macrophages (BMDM) treatment
  • as a preparation free of contaminating guanine nucleotides to study the binding effects of coatomer β subunit (β-COP)
Biochem/physiol Actions
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) is a central component of energy storage and metabolism in vivo. ATP is used in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, active transport, and motility. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase that produce the secondary messenger cyclic adenosine monophosphate (cAMP). ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. It serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.
P2 purinergic agonist; increases activity of Ca2+-activated K+ channels; substrate for ATP-dependent enzyme systems
P2 purinocepter agonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A26209A7699A1852
description
Grade I, ≥99%, from microbial
description
99%
description
BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial
description
vial of 30 mg
biological source
microbial
biological source
-
biological source
microbial
biological source
microbial (Corynebacterium sp.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I would like to know how many g of ATP disodium salt hydrate contains in FLAAS -1vol vial? Thanks
    1 answer
    1. In catalog number FLAAS, the specification for our vial Content is 0.90 - 1.10 mg ATP/vial by Enzymatic Assay.  Please refer to the specific lot certificate of analysis for an individual quantity.  
      Helpful?
  2. What volume of water should 1mg ATP be reconstituted in & what would be its corresponding concentration?
    1 answer
    1. This product is soluble in water up to 50 mg/mL. The appropriate stock concentration for assays can be determined by the end user. The molecular weight is 551.14 (anhydrous basis), and the water content can be found on the lot-specific certificate of analysis. Using the molecular weight, the water content, and the chosen concentration for the ATP solution, the molarity can be calculated.
      Helpful?
  3. Can I dissolve this ATP in water and store it?
    1 answer
    1. This item can be solubilized in water at 50 mg/mL yielding a clear, colorless solution. Aqueous solutions of ATP are stable for months at -15C and or one week when stored at -0C as mentioned in the Product Information Sheet.
      For more information, please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section to access the Product Information Sheet under 'More Documents':
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a2383#product-documentation
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review