Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 235,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 263,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 574,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6730,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 16 940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
235,00 zł
Nazwa produktu
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate, Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial
biological source
microbial
Quality Segment
type
Grade II
assay
≥97% (HPLC)
form
crystalline
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial | description 99% | description BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial | description Grade I, ≥99%, from microbial |
| biological source microbial | biological source - | biological source microbial | biological source microbial |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| assay ≥97% (HPLC) | assay 99% | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% |
| form crystalline | form - | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?