Przejdź do
A2504
6-Aminocaproic acid
≥99% (titration), powder
Synonim(y):
ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
312,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
633,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3040,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)5CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-469-3
Beilstein/REAXYS Number:
906872
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Form:
powder
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
EACA is directly soluble in water at 25 mg/ml. As an inhibitor of plasmin it is has been utilized in the clotting buffer for fibrinogen assays. This buffer is 10 mM potassium and sodium phosphate, pH 6.4, with 0.20 g CaCl2, 5 g 6-Aminohexanoic acid, 1 g sodium azide, and 9 g NaCl in 1 liter. The buffer is stable indefinitely at room temperature.
Biochem/physiol Actions
EACA is reported to inhibit chymotrypsin, Factor VIIa, lysine carbo­xy­peptidase, plasmin, and plasminogen activator.
Lysine analog. Promotes rapid dissociation of plasmin, thereby inhibiting the activation of plasminogen and subsequent fibrinolysis.
Lysine analog. Promotes rapid dissociation of plasmin, thereby inhibiting the activation of plasminogen and subsequent fibrinolysis. Reported to inhibit plasminogen binding to activated platelets. An early report indicated that it inhibits the activation of the first component of the complement system. Binds and inactivates Carboxypeptidase B.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7824PHR12241021000
description
≥99% (titration), powder
description
≥99%, BioUltra
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥99% (titration)
assay
≥99%
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
-
form
fine crystals, powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Aminocaproic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
404.6 - 408.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
207 - 209 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)