Przejdź do
A26357
Adipic acid
99%
Synonim(y):
Hexanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOC(CH2)4COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021711
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
204-673-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209788
Assay:
99%
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 159.5 °C)
assay
99%
form
solid
autoignition temp.
788 °F
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
SMILES string
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
General description
Adipic acid is a straight-chain aliphatic dicarboxylic acid, commonly used in the manufacturing of nylon-6,6 and plasticizers. Conventionally it was manufactured from petrochemicals but in recent days it can be synthesized from renewable substrates by means of biological methods.
Application
Adipic acid can be used as a starting material in the preparation of:
  • Aliphatic polyesters by reacting with ethyleneglycol/1,3 propyleneglycol/1,4-butanediol using inorganic acid as a catalyst.
  • Cyclopentanone using a weak base such as Na2CO3.
  • Linear polybutylene adipate (PBA) having carboxylic acids at the terminals by reacting with 1,4-butanediol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2341Y00001101012190
Adipic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000110
Adipic acid
Adipic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012190
Adipic acid
description
99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
99%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
powder
form
-
form
-
mp
151-154 °C (lit.)
mp
-
mp
151-154 °C (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
bp
-
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adipic acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
384.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
196 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-04-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?