Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
5 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 159.5 °C)
API family
adipic acid
autoignition temp.
788 °F
manufacturer/tradename
USP
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade TraceCERT®, certified reference material |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) cleaning products |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| bp 265 °C/100 mmHg (lit.) | bp - | bp 265 °C/100 mmHg (lit.) | bp 265 °C/100 mmHg (lit.) |
| agency USP | agency traceable to USP 1012190, traceable to Ph. Eur. Y0000110 | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adipic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
384.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
196 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-04-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?