Przejdź do
A3171
Alternariol monomethyl ether
from Alternaria alternata (tenuis), AhR/ARNT inhibitor, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.25
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
powder
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Alternariol monomethyl ether from Alternaria alternata (tenuis),
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)Oc3cc(O)cc(C)c3-c2c1
InChI
1S/C15H12O5/c1-7-3-8(16)4-12-13(7)10-5-9(19-2)6-11(17)14(10)15(18)20-12/h3-6,16-17H,1-2H3
InChI key
LCSDQFNUYFTXMT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
89084A1312T8019
description
-
description
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
~96%
description
Naturally occurring phytotoxic cyclic tetrapeptide
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)