Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 981,00 zł |
Informacje o tej pozycji
981,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
TraceCERT®
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, liquid chromatography (LC): suitable, mass spectrometry (MS): suitable
density
0.786
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c2c(c3c([c]1=O)c(cc(c3)OC)O)c(cc(c2)O)C
InChI key
LCSDQFNUYFTXMT-UHFFFAOYSA-N
General description
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
We also offer a CRM solution of labelled Alternariol monomethyl ether. Please find all our CRMs of Alternaria toxins here.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description - | description 20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| application(s) cosmetics | application(s) - | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics |
| technique(s) LC/MS: suitable, HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) - | technique(s) LC/MS: suitable, liquid chromatography (LC): suitable, HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) HPLC: suitable, liquid chromatography (LC): suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable |
| format single component solution | format - | format single component solution | format single component solution |
| grade certified reference material | grade - | grade TraceCERT®, certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® |
| product line TraceCERT® | product line - | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® |
| density 0.786 | density - | density - | density - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?