These products are ready-to-use. No dilution is required.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 415,00 zł |
Informacje o tej pozycji
415,00 zł
form
solution
Quality Segment
shelf life
40 mo.
color
colorless
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
room temp
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description for the differentiation of regressive hematoxylin stains | description - | description - |
| color colorless | color colorless | color - | color - |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| shelf life 40 mo. | shelf life 40 mo. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Differentiation Solution
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5 + 67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this solution ready to use or has to be diluted before use?