Przejdź do
A3233
L-Arginase from bovine liver
Protein ≥70 % by biuret, powder
Synonim(y):
L-Arginine amidinase, L-Arginine amidino-hydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3200,00 zł
12500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 280,00 zł
25000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
23 080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-570-3
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥100 units/mg protein
Biological source:
bovine liver
3200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine liver
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥100 units/mg protein
composition
Protein, ≥70% biuret
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... ARG2(518752)
General description
L-arginase is also called as L-arginine amidinohydrolase. It exists in two forms, such as arginase-1 and arginase-2. Arginase-1 is present in liver cells and arginase-2 is seen usually in extrahepatic tissues like, kidney, brain, skeletal muscle, small intestine and the lactating mammary gland. Arginase -2 is mapped to human chromosome 14q24.1−24.3.
Biochem/physiol Actions
L-arginase hydrolyze L-arginine into L-ornithine and urea, which is the last step of the urea cycle in the liver of ureotelic species. Arginase plays a major role in the mammalian immune system and the enzyme participates in several aspects of inflammation.
L-Arginase is the major degradative enzyme for arginine; converts arginine to ornithine.
L-Arginase is the major degradative enzyme for arginine; converts arginine to ornithine; deficiency is associated with spasticity and motor dysfunction.
Other Notes
One unit will cause the hydrolysis of 1.0 μmole of L-arginine per minute at pH 9.5 and 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13727911009A8094
L-Arginine EMPROVE® EXPERT, EP, USP
SAFC
137279
L-Arginine
description
Protein ≥70 % by biuret, powder
description
EMPROVE® EXPERT, EP, USP
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Gene Information
cow ... ARG2(518752)
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
biological source
bovine liver
biological source
non-animal source
biological source
-
biological source
non-animal source
specific activity
≥100 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
form
powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
powder
UniProt accession no.
Q58DL1
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I want to use this enzyme at a neutal pH, could you please comment on the activity and how much reduction in enzyme activity and specificity would be happening due to the change in the pH?
    1 answer
    1. L-Arginase typically exhibits optimal activity at pH 9.5 and 37 °C. While the product is likely to retain some degree of potency, the enzymatic activity of this material at neutral pH has not been determined. The enzyme is known to be rapidly inactivated at pH values below 6, according to "The Reversible Inactivation of Rat-Liver Arginase at Low pH". Please see the link below, Figure 1, which shows the Inactivation of arginase at different pH values:
      https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1432-1033.1972.tb01809.x
      Please see the link below to review an additional article highlighting the relationship between pH and mouse liver arginase.
      https://www.jstage.jst.go.jp/article/biochemistry1922/45/12/45_12_1011/_pdf