Merck
A5006
L-Arginine
≥98%
Synonim(y):
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
100 G
485,00 zł
500 G
1290,00 zł
1 KG
2400,00 zł
485,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
Beilstein:
1725413
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Arginine, reagent grade, ≥98%
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
kolor
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL
Zastosowanie
cell analysis
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
informacje o genach
human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.015871.0154211009
L-Arginine EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.01587
L-Arginine
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
≥99.5% (NT)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
238 °C (decomposition)
mp
238 °C (decomposition)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
color
white
color
-
color
-
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Zastosowanie
L-arginine has been used to study non-enzymatic gluconeogenesis.[1] It has also been used to study the effects of L-arginine supplementation on kidney and liver injury in rats with myocardial infarction.[2]
Działania biochem./fizjol.
Substrat syntazy tlenku azotu, który jest przekształcany w cytrulinę i tlenek azotu (NO). Indukuje uwalnianie insuliny poprzez mechanizm zależny od tlenku azotu.
L-Arginine is a dibasic, semi-essential amino acid. It acts as a precursor for creatinine and is a natural constituent of most of the dietary proteins.[3][1]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J.P.F. D'Mello
Amino Acids in Human Nutrition and Health (2012)
Aerobic training and L-arginine supplement attenuates myocardial infarction-induced kidney and liver injury in rats via reduces oxidative stress
Kamal Ranjbar
Indian Heart Journal (2017)
Nonenzymatic gluconeogenesis-like formation of
fructose 1,6-bisphosphate in ice
Christoph B. Messner
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 7403-7407 (2017)
Tomas Del Olmo et al.
EMBO reports, 20(2) (2019-01-06)
RAB GTPases are central modulators of membrane trafficking. They are under the dynamic regulation of activating guanine exchange factors (GEFs) and inactivating GTPase-activating proteins (GAPs). Once activated, RABs recruit a large spectrum of effectors to control trafficking functions of eukaryotic
Krishnan Suresh Kumar et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(11), 5474-5479 (2010-08-21)
A new series of 3-(benzylideneamino)-2-phenylquinazoline-4(3H)-ones were prepared through Schiff base formation of 3-amino-2-phenyl quinazoline-4(3)H-one with various substituted carbonyl compounds. Their chemical structures were elucidated by spectral studies. Cytotoxicity and antiviral activity were evaluated against herpes simplex virus-1 (KOS), herpes simplex
Produkty
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Powiązane treści
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?