Przejdź do
A3411
Aminopterin
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
(S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzamido}pentanedioic acid, 4-Amino-PGA, 4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroyl-L-glutamic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
402,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
784,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
2167,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20N8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.41
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
NACRES:
NA.75
EC Number:
200-209-9
Beilstein/REAXYS Number:
69045
eCl@ss:
32150313
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥97%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
yellow
solubility
2 M NaOH: 50 mg/mL, DMSO: soluble
ε (extinction coefficient)
24,500 at 282 nm in 0.1 M NaOH at 1 M, 25,700 at 261 nm in 0.1 M NaOH at 1 M, 8,100 at 373 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)cnc2n1
InChI
1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
InChI key
TVZGACDUOSZQKY-LBPRGKRZSA-N
Gene Information
human ... FPGS(2356)
mouse ... Fpgs(14287)
Application
Aminopterin has been used in the production of anti- neurogranin antibodies.
Biochem/physiol Actions
Aminopterin is found to inhibit growth, embryogenesis and has toxic effects in mice models. It serves as a abortifacient. Aminopterin is known to reduce the effects of acute leukemia in children.
Folic acid antagonist that binds to dihydrofolate reductase and inhibits its activity.
Folic acid antagonist. Aminopterin is actively transported into cells by the folate transporter. In the cell, it is converted to a high molecular weight polyglutamate metabolite by folylpolyglutamate synthase that, in turn, binds to dihydrofolate reductase and inhibits its activity. Aminopterin-polyglutamate is degraded intracellularly by γ-glutamyl hydrolase.
Other Notes
More potent, but more toxic, than methotrexate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1784PHR8663A5159
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
powder
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
Hybri-Max™, 50 ×, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
form
powder
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
solubility
DMSO: soluble, 2 M NaOH: 50 mg/mL
solubility
2 M NaOH: 50 mg/mL (Solutions may be stored for 1-2 days at 4°C.)
solubility
-
solubility
10 mL/vial, clear, red (in TC Medium)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aminopterin
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)