Przejdź do
Zaoszczędź 12% od ceny katalogowej*
Użyj kodu DISCO12 w koszyku. Zaloguj się w celu sprawdzenia uprawnień. Produkty w sklepie
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2470,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
Nazwa produktu
Aminopterin, powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
description
Purity (≥98%)
form
powder
color
light yellow to yellow-brown
solubility
2 M NaOH: 50 mg/mL (Solutions may be stored for 1-2 days at 4°C.)
ε (extinction coefficient)
24,500 at 282 nm in 0.1 M NaOH at 1 M, 25,700 at 261 nm in 0.1 M NaOH at 1 M, 8,100 at 373 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)cnc2n1
InChI
1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
InChI key
TVZGACDUOSZQKY-LBPRGKRZSA-N
Gene Information
human ... FPGS(2356)
mouse ... Fpgs(14287)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description Hybri-Max™, 50 ×, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma | description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility 2 M NaOH: 50 mg/mL (Solutions may be stored for 1-2 days at 4°C.) | solubility 10 mL/vial, clear, red (in TC Medium) | solubility DMSO: soluble, 2 M NaOH: 50 mg/mL | solubility - |
| color light yellow to yellow-brown | color - | color yellow | color - |
| description Purity (≥98%) | description - | description - | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aminopterin
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?