Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2640,00 zł |
50000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2640,00 zł
form
partially purified powder
Quality Segment
specific activity
≥20,000 units/mg solid
mol wt
27 kDa
foreign activity
Collagenase, present
storage temp.
−20°C
Application
- in the homogenization step for genomic DNA extraction from microbial biofilm
- in the lysis of gram-positive strains(
- for DNA extraction from Nocardia strains
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description partially purified powder, ≥20,000 units/mg solid | description lyophilized powder, ≥1,000 units/mg solid | description free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, pkg of ≥1.0 units/vial, ≥10 units/mg protein |
| specific activity ≥20,000 units/mg solid | specific activity ≥1,000 units/mg solid | specific activity ≥1000 U/mg | specific activity ≥10 units/mg protein |
| form partially purified powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solution |
| mol wt 27 kDa | mol wt 27 kDa | mol wt - | mol wt 105 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| foreign activity Collagenase, present | foreign activity - | foreign activity - | foreign activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Achromopeptidase from bacteria
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?