Merck
A3553
Acrylamide
suitable for electrophoresis, ≥99% (HPLC), powder
Synonim(y):
2-Propenamide, Polyacrylamide, acrylic amide, akrylamid, Acrylic acid amide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
71.08
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031205
UNSPSC Code:
41105319
EC Number:
201-173-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605349
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.45 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.005% Acrylic acid, ≤0.005% Insoluble in water
conductivity
≤10 μmho (35% solution)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
cation traces
Fe: ≤1 ppm, Mg: ≤3 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Acrylamide functions as a quencher of tryptophan fluorescence. Acrylamide along with bis-acrylamide crosslinks to form polyacrylamide gels, which is used to separate protein and other biomolecules. Bis-acrylamide is essential for crosslinking and acrylamide is required for the polymerization of monomers. Acrylamide alkylates SH groups of cysteine and ε-NH2 lysine residues of proteins during electrophoresis.
Application
Acrylamide has been used in the preparation of polyacrylamide gels.
Other Notes
This substance has been tested against several types of hand protection for CE compliance. See Related Products to find the recommended gloves for handling this product.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamide
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)