Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5890,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1430,00 zł
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin and bioburden, tested
pH
3.0-4.5
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 0.0527 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
InChI key
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Application
- Cu(II) complex formation by ACES buffer.: This study investigates the formation of copper(II) complexes with ACES buffer, providing insight into the biochemical interactions and stability of these complexes, which are significant for various biochemical applications. (Zawisza et al., 2013).
- Differentiation of bacterial autolysins by zymogram analysis.: This research utilizes ACES buffer in zymogram analysis to differentiate bacterial autolysins, highlighting its effectiveness in maintaining enzyme activity and facilitating the study of bacterial cell wall degradation. (Strating and Clarke, 2001).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioPerformance Certified, ≥99.0%, suitable for cell culture | description BioUltra, ≥99.5% (T) | description ≥99.0% (titration) | description BioXtra, ≥99.0% (titration) |
| grade BioPerformance Certified | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.0% (titration) | assay ≥99.0% (titration) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form crystalline powder | form powder or crystals | form crystalline powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ACES
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?