Przejdź do
A4058
Acrylamide solution
40%, suitable for electrophoresis, sterile-filtered
Synonim(y):
2-Propenamide, 40% Acrylamido solution, Acrylic amide, Akrylamid, Polyacrylamide solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
677,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
71.08
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031205
UNSPSC Code:
41105319
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6185892
677,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
concentration
40%
technique(s)
electrophoresis: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Acrylamide has been classified as probably carcinogenic in humans. It is formed in fried and oven-cooked foods due to Maillard reaction between amino acids and reducing sugars.
Application
Acrylamide solution is suitable for use in electrophoresis. It may be used in the preparation of gel buffer for the determination of molecular weight of polypeptide chains by polyacrylamide gel electrophoresis. It may be used in the electrochemical polymerization of pyrrole. It may be used to prepare the pH 7.6 gels, required for the determination of molecular weights of histone by sodium dodecyl sulfate gel electrophoresis.
Preparation Note
Prepared from electrophoresis grade acrylamide in ultra-pure water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
01700A909901696
description
40%, suitable for electrophoresis, sterile-filtered
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
Molecular Biology, ≥99% (HPLC)
description
for Northern and Southern blotting, powder blend
form
liquid
form
-
form
crystals
form
powder blend
concentration
40%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamide solution
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the ratio of acrylamide:bisacrylamide in this product? Is it 37.5:1, 29:1 or 19:1 (or maybe other?)
    1 answer
    1. This product is simply a 40% solution of Acrylamide and does not contain any Bis-acrylamide. Note that there are several Acrylamide/Bis-acrylamide 40% solutions available. Please see the link below to review these product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/acrylamidebisacrylamide40solution1234598765
      Helpful?
  4. What is the solvent in this solution. Water? Or organic solvent?
    1 answer
    1. The solution is prepared from electrophoresis grade acrylamide in ultra-pure water and aseptically filtered to insure the highest quality and reproducibility.