Przejdź do
A4330
4′-Aminomethyltrioxsalen hydrochloride
DNA and RNA virus inactivator, powder
Synonim(y):
4′-Aminomethyl-4,5′,8-trimethylpsoralen hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.75
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
powder
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4′-Aminomethyltrioxsalen hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
solubility
H2O: 1 mg/mL, DMSO: 2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2c(C)c3oc(C)c(CN)c3cc12
InChI
1S/C15H15NO3/c1-7-4-13(17)19-14-8(2)15-11(5-10(7)14)12(6-16)9(3)18-15/h4-5H,6,16H2,1-3H3
InChI key
WBIICVGYYRRURR-UHFFFAOYSA-N
Application
4′-Aminomethyltrioxsalen hydrochloride inactivates DNA and RNA viruses, including HIV-1. 4′-Aminomethyltrioxsalen hydrochloride can covalently bind to nucleic acids when irradiated with UV light.
Biochem/physiol Actions
4′-Aminomethyltrioxsalen hydrochloride is used to inactivate DNA and RNA viruses, including HIV-1, by nucleic acid cross-linking followed by UV irradiation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M8515SML0959SML1410
description
-
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 1 mg/mL, DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review