Przejdź do
A4562
5-(N,N-Dimethyl)amiloride hydrochloride
cAMP-dependent protein kinase inhibitor, powder
Synonim(y):
3-Amino-N-(aminoiminoethyl)-5-(dimethylamino)-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride, DMA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
900,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12ClN7O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.14
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Form:
powder
900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-(N,N-Dimethyl)amiloride hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)c1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)\N=C(\N)N
InChI
1S/C8H12ClN7O.ClH/c1-16(2)6-4(9)13-3(5(10)14-6)7(17)15-8(11)12;/h1-2H3,(H2,10,14)(H4,11,12,15,17);1H
InChI key
IIUPTHVVXMBJMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
5-(N,N-Dimethyl)amiloride hydrochloride is a selective blocker of Na2/H+ antiport. 5-(N,N-Dimethyl)amiloride hydrochloride has been investigated for its ability to reduce inflammatory pain.
Biochem/physiol Actions
Selective blocker of Na+/H+ antiport; IC50 = 6.9 μM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9561A3085A5585
description
-
description
-
description
-
description
≥98% (TLC), powder
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340), SLC9A1(6548)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768), Slc9a1(24782), Slc9a2(24783), Slc9a3(24784)
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340), SLC9A1(6548), SLC9A5(6553)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768), Slc9a1(24782), Slc9a3(24784)
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340), SLC9A1(6548), SLC9A5(6553)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768), Slc9a1(24782), Slc9a2(24783), Slc9a3(24784), Slc9a4(24785)
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)