Przejdź do
A4906
(+)-Abscisic acid
≥98% (HPLC), powder, growth regulator
Synonim(y):
(S)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-(2Z,4E)-pentadienoic acid, ABA, Dormin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
244-319-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2698956
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(+)-Abscisic acid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(\C=C\[C@@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m1/s1
InChI key
JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
Application
(+)-Abscisic acid has been used:
  • as a supplement for the germination of Arabidopsis thaliana seeds
  • as a component of buffered nodulation medium to check its effects on lateral root density (LRD) in leguminous and non-leguminous plants
  • as a standard to study its effects on root meristem defects in Medicago truncatula latd mutant
Biochem/physiol Actions
Plant hormone and growth regulator that is involved in several physiological mechanisms including seed dormancy, leaf abscission, stomatal movement, and plant stress responses. Through complex interactions with several intracellular signaling systems, it can regulate the expression of hundreds of plant genes.
Other Notes
Natural isomer of the abscission-accelerating plant hormone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
90769PGR1PHL80937
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
description
Quantitate the levels of abscisic acid (ABA) in plant tissue
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥90.0 (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Abscisic acid
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
21293-29-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  2. What concentration of Product A4906, (+)-Abscisic acid, is used in plant cell culture?
    1 answer
    1. (+)-Abscisic acid is used at 0.1 to 10 mg/L for plant cell culture.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. How should Product A4906, (+)-Abscisic acid solutions be stored?
    1 answer
    1. A solution of (+)-Abscisic acid should be stored in single use aliquots at -20°C.
      Helpful?
  5. What solvents can be used with Product A4906, (+)-Abscisic acid?
    1 answer
    1. Abscisic acid, Product No. A4906, is soluble in ethanol (10 mg/mL), yielding a clear, colorless solution. For plant cell culture, it can be solubilized in a small amount of 1 N NaOH and diluted with water or medium.
      Helpful?
  6. How is Product A4906, (+)-Abscisic acid, prepared?
    1 answer
    1. This product is synthetic. This isomer is isolated from the racemic mixture.