The specification states that each lot of this product will be 62-88% albumin as verified by agarose electrophoresis. The exact percentage will be found on the lot specific certificate of analysis.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 539,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 598,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 849,00 zł |
Informacje o tej pozycji
539,00 zł
biological source
chicken egg white
Quality Segment
type
Grade II
form
powder
mol wt
44287 Da by calculation
concentration
62-88% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
bioconjugation: suitable
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, 62-88% (agarose gel electrophoresis) | description lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis) | description lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis) | description lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis) |
| biological source chicken egg white | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white |
| technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) bioconjugation: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Gene Information chicken ... OVAL(396058) | Gene Information chicken ... OVAL(396058) | Gene Information chicken ... OVAL(396058) | Gene Information chicken ... OVAL(396058) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin from chicken egg white
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What does 62-88% (agarose gel electrophoresis) mean exactly? is this the purity of the protein or something else? I want to know what the purity of albumin is per mg of powder.