Przejdź do
A5597
Xylene Substitute
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
for microscopy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 gal
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
529,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
704,00 zł
4 x 1 gal
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
265-068-8
NACRES:
NA.47
Form:
solution
529,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
sustainability
Sustainability features
density
0.723 g/cm3
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Compatible with all tissue processors. May not be compatible with all permanent mounting media.
Application
Xylene Substitute has been used to dewax or de-paraffinize the specimen sections after the staining process.This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green ChemistryThis product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of formalin for tissue processing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
526835526851475424
description
-
description
-
description
-
description
-
density
0.723 g/cm3
density
-
density
-
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solution
form
-
form
-
form
solid
greener alternative category
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
sustainability
Sustainability features
sustainability
-
sustainability
-
sustainability
-
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylene Substitute
Piktogramy
FlameHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
63.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)