Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 609,00 zł |
Informacje o tej pozycji
609,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mol wt
Mw 135.13 g/mol
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
mp
>360 °C (lit.)
solubility
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
application(s)
agriculture
SMILES string
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI key
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AKT1(207), GSK3B(2932), LCK(3932), MAP3K1(4214), MAPK14(1432), MAPK8(5599), MAPK9(5601), MAPKAPK2(9261), PRKACA(5566), PRKCA(5578), RAF1(5894), ROCK2(9475)
mouse ... Mapk1(26413)
rat ... Camk2a(25400), Mapk10(25272)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥99% | description ≥99% | description Synthetic, therefore free of any contamination with related natural products.RTECS-AU6125000Merck index number - 14, 152 | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% (HPLC) | assay - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| solubility 0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility 0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan | solubility water: 500 μg/mL | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?