Przejdź do
A5751
Acetylthiocholine iodide
≥98% (TLC), powder or crystals
Synonim(y):
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
137,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
643,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COSCH2CH2N(CH3)3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.18
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-474-1
Beilstein/REAXYS Number:
3916578
MDL number:
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
color
white
mp
205-210 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M
General description
Acetylcholinesterase substrate and nicotinic acetylcholine receptor agonist.
Application
Substrate for the colorimetric determination of acetylcholinesterase activity.
Acetylthiocholine iodide has been used as a substrate in the preparation of acetylcholine esterase (AChE) assay working solution for AChE activity assay. It has also been used as a component in phosphate buffer (PB) for cholinesterase assay.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
01480A5626P2880
description
≥98% (TLC), powder or crystals
description
≥99.0% (AT)
description
≥99% (TLC), powder
description
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98%
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylthiocholine iodide
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is the powder form of Acetylthiocholine iodide suitable for Ellman's assay or do you have to prepare it into a solution? If so, do you have any guide on how to prepare it into a solution?
    1 answer
    1. This product has not been tested for suitability in the Ellman's Assay, however it has been cited in the publication below. In addition, see product D8130, DTNB Ellman's reagent.
      Cholinesterase assay by an efficient fixed time endpoint method
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4473035/