Przejdź do
A6412
Aflatoxin M1–BSA Conjugate
Mycotoxin, powder
Synonim(y):
AFM1-BSA conjugate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Aflatoxin M1–BSA Conjugate,
form
powder
Quality Segment
extent of labeling
4-8 mol aflatoxin M1 per mol BSA (Lowry)
storage temp.
2-8°C
General description
Aflatoxin M1 is a hydroxylated metabolite ofaflatoxin B1. It is found in milk secreted by mammary glands of lactatinganimals, humans, and milk products.
Application
Aflatoxin M1–BSA Conjugate has been used in the indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ic-ELISA) with non-labeled aflatoxin M1 and anti-AFM1 antibody.
Biochem/physiol Actions
Aflatoxin M1 is a mycotoxin that elicits both hepatotoxic and hepatocarcinogenic effects leading to immunosuppression in animals. The bioconjugate of aflatoxin M1 (AFM1) with bovine serum albumin (BSA) is useful in the generation of AFM1 specific antibodies which may have immunoassay applications.
Disclaimer
Possibly carcinogenic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6655A8679A9555
description
-
description
-
description
fractionated antiserum, buffered aqueous solution
description
clone AT-B1, ascites fluid
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
extent of labeling
4-8 mol aflatoxin M1 per mol BSA (Lowry)
extent of labeling
8-12 mol Aflatoxin B1 per mol BSA
extent of labeling
-
extent of labeling
-
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)