Przejdź do
A6655
Aflatoxin B₁−BSA Conjugate
from Aspergillus flavus, powder, hepatotoxic mycotoxin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Aflatoxin B1−BSA Conjugate from Aspergillus flavus,
form
powder
Quality Segment
extent of labeling
8-12 mol Aflatoxin B1 per mol BSA
storage temp.
2-8°C
General description
Aflatoxin B1 is the most toxic aflatoxin. Aflatoxins are hepatotoxic metabolites, that are produced by molds, such as Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. Aflatoxins contaminate human food and animal feed. They are linked to liver cancer, immune system suppression, reduced growth rates, losses in feed efficiency and death. They are naturally found toxic carcinogens and the most widely known mycotoxins. They mainly contaminate fruits, vegetables and grains.
Application
Aflatoxin B1 is a carcinogenic compound that induces transversion of G to T at codon 249 of the p53 tumor suppressor gene.
Aflatoxin B1-BSA Conjugate from Aspergillus flavus has been used in immunization of mice with phage and synthetic peptide. It is also used as a target molecule in si field-effect transistor (FET) biosensing techniques.
Disclaimer
Possibly carcinogenic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6636A6412AF10
description
-
description
from Aspergillus flavus
description
-
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
extent of labeling
8-12 mol Aflatoxin B1 per mol BSA
extent of labeling
-
extent of labeling
4-8 mol aflatoxin M1 per mol BSA (Lowry)
extent of labeling
-
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)