Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2040,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8240,00 zł 7004,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
agarose conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
suspension
species reactivity
mouse
extent of labeling
≥5 mg per mL
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix spacer
1 atom
capacity
0.4 mg/mL, resin binding capacity (mouse IgG)
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Immunoprecipitation (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, suspension | description IgG fraction of antiserum, PBS suspension | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| biological source goat | biological source goat | biological source rabbit | biological source goat |
| conjugate agarose conjugate | conjugate agarose conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate biotin conjugate |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, Ouchterlony double diffusion: suitable | technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) direct ELISA: 1:50,000, western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using rat PC12 cell extract, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:750 | technique(s) direct ELISA: 1:20,000 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity rat | species reactivity - |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?