Przejdź do
A6636
Aflatoxin B₁
from Aspergillus flavus, ≥98.0% (HPLC), powder, CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, and CYP3A family substrate
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
329,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
214-603-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1269174
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Aflatoxin B1 from Aspergillus flavus, from Aspergillus flavus
biological source
Aspergillus flavus
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
greener alternative product score
old score: 51
new score: 42
Find out more about DOZN™ Scoring
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2OC3OC=CC3c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8,17H,2-3H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
InChI key
OQIQSTLJSLGHID-WNWIJWBNSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Designing Safer Chemicals” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Application
Aflatoxin B1 is a carcinogenic compound that induces transversion of G to T at codon 249 of the p53 tumor suppressor gene. Aflatoxin B1 may be used as an internal standard when testing for aflatoxin contamination in food products.
Biochem/physiol Actions
Aflatoxin B1 is a carcinogenic compound produced by Aspergillus flavus, a common soil fungus, that induces transversion of G to T at codon 249 of the p53 tumor suppressor gene. Aflatoxin B1 is a food contaminant and a hepatocarcinogen. Aflatoxin is biotransformed to genotoxic intermediates by P450 Phase I enzymes, mainly CYP3A4 via aflatoxin B1 3-hydroxylation. Detoxification depends on Phase II enzymes, such as Glutathione S-Transferase and AFB(1)-aldehyde reductase (AFAR). Aflatoxin B1 is a CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, and CYP3A family substrate.
Disclaimer
Possibly carcinogenic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ERMAC05734029A6655
description
from Aspergillus flavus
description
3.79 μg/g in acetonitrile, ERM®, certified reference material
description
2 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
description
-
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
-
sustainability
-
greener alternative product score
old score: 51
new score: 42
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product score
-
greener alternative product score
-
greener alternative product score
-
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this analytical standard? Is the compound synthesized or just isolated from Aspergillus flavus and purified? Thank you in advance.
    1 answer
    1. This product is sourced from Aspergillus flavus by microbial fermentation.
      A sample certificate of origin is available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/coo/undefined/A6636/*
      The item is not an analytical standard.
      Please see the link below to review product 34029, which has been tested for use as an analytical standard:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sial/34029.