Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1960,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
hydroxamate transferase activity
≥200 units/mg protein (biuret)
concentration
14 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
Pseudomonas aeruginosa PAO1 ... PA4163(880181)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, hydroxamate transferase ≥200 units/mg protein (biuret) | description Elastase, Pseudomonas aeruginosa, is a native metallopeptidase that hydrolyzes insoluble elastin. Shares a significant sequence homology with thermolysin. | description lyophilized powder | description lyophilized powder |
| Gene Information Pseudomonas aeruginosa PAO1 ... PA4163(880181) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| concentration 14 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| form buffered aqueous glycerol solution | form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?