Przejdź do
A7095
Amyloglucosidase from Aspergillus niger
≥260 U/mL, aqueous solution
Synonim(y):
1,4-α-D-Glucan glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
698,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
≥260 U/mL
Biological source:
Aspergillus niger
698,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Aspergillus niger
Quality Segment
form
aqueous solution
specific activity
≥260 U/mL
density
~1.2 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
General description
Stabilized with glucose.
Amyloglucosidase is a disaccharidase−type alpha-glucosidase, produced by several species of Aspergillus genus. Immobilization of amyloglucosidase is known to increased its stability.
Application
Amyloglucosidase from Aspergillus niger has been used in in vitro digestions. It has also been used in the isolation of insoluble and soluble dietary fibre from quinoa and amaranth.
Biochem/physiol Actions
Amyloglucosidase from Aspergillus niger is capable of hydrolyzing the α-D-(1-4), the α-D-(1-6), and the α-D-(1-3) glucosidic bonds of oligosaccharides. Amyloglucosidase is an extracellular enzyme that converts starch to dextrins and glucose. The enzyme is used in the starch-processing industry for the commercial production of D-glucose from corn syrups.
Legal Information
A product of Novozymes Corp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1602A742010115
description
≥260 U/mL, aqueous solution
description
ammonium sulfate suspension, ≥40 units/mg protein
description
lyophilized powder, 30-60 units/mg protein (biuret), ≤0.02% glucose
description
lyophilized, powder, ~70 U/mg
biological source
Aspergillus niger
biological source
-
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥260 U/mL
specific activity
≥40 units/mg protein
specific activity
30-60 units/mg protein (biuret)
specific activity
~70 U/mg
form
aqueous solution
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
~1.2 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
24634-61-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Was the enzymatic activity determined by Starch/glucose oxidase-peroxidase method?
    1 answer
    1. The enzymatic activity of this material is determined using a soluble starch substrate coupled with hexokinase/Glucose-6-phosphate dehydrogenase coupled enzyme system.
      Helpful?
  2. Can I dilute the amyloglucosidase enzyme (A7095) in distilled/deionized water or should I use any specific buffer for dilution?
    1 answer
    1. Unfortunately, the formulation of this solution is considered proprietary. There is no information regarding further dilutions, however the optimum pH is 4.5. Any aqueous diluent should be in this approximate range. See the table below to review the pH on enzyme activity.
      Helpful?
  3. What is the optimum temperature of this enzyme?
    1 answer
    1. The optimal temperature is 70 - 75 °C
      Helpful?
  4. Could you please provide the source of the A7095 and the molecular weight of the enzyme? and is this a pure enzyme?
    1 answer
    1. The source of this product can be found on the lot specific Certificate of Origin. This product is from species ASPERGILLUS NIGER. Please access a Certificate of Origin in the DOCUMENTATION section under 'Certificate of Origin':
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a7095#product-documentation
      Amyloglucosidase from A. niger exists as two isoforms with molecular weights of 69,810 kDa and 89,130 kDa, as determined by SDS-PAGE. See: Starch, 34, 346 (1982). The units/mL is determined per batch as reported in Certificate of Analysis. The purity is not part of product specification and is not determined.