Przejdź do
A7420
Amyloglucosidase from Aspergillus niger
lyophilized powder, 30-60 units/mg protein (biuret), ≤0.02% glucose
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
1,4-α-D-Glucan glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
282,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
698,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-877-2
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
30-60 units/mg protein (biuret)
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
30-60 units/mg protein (biuret)
composition
protein, ≥80%
sustainability
Sustainability features
impurities
≤0.02% glucose
greener alternative category
storage temp.
−20°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in starch ethanol research. For more information see the article in biofiles.
Application
Amyloglucosidase from Aspergillus niger is used to hydrolyze α-D-glucosides. It may be used in the brewing of beer and in the production of bread and juices. Amyloglucosidase, from Sigma, has been used to hydrolyze glycogen into glucose monomers in order to study lipid accumulation in skeletal muscle .
Biochem/physiol Actions
Amyloglucosidase from Aspergillus niger is capable of hydrolyzing the α-D-(1-4), the α-D-(1-6), and the α-D-(1-3) glucosidic bonds of oligosaccharides. Amyloglucosidase is an extracellular enzyme that converts starch to dextrins and glucose. The enzyme is used in the starch-processing industry in the commercial production of D-glucose from corn syrup.
Physical form
Lyophilized powder containing 0.02% glucose
Other Notes
One unit will liberate 1.0 mg of glucose from starch in 3 min at pH 4.5 at 55 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1011510113A1602
description
lyophilized powder, 30-60 units/mg protein (biuret), ≤0.02% glucose
description
lyophilized, powder, ~70 U/mg
description
powder, white, ~120 U/mg
description
ammonium sulfate suspension, ≥40 units/mg protein
specific activity
30-60 units/mg protein (biuret)
specific activity
~70 U/mg
specific activity
~120 U/mg
specific activity
≥40 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤0.02% glucose
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
sustainability
Sustainability features
sustainability
Sustainability features
sustainability
Sustainability features
sustainability
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How do you determine how many units there are in the sample I have, or how much substrate it will break down?
    1 answer
    1. This product is assigned an activity specification of 30 - 60 units per milligram protein. The minimum protein content is 80%. At the minimum protein content, each 5 mg vial will contain 120 - 240 units. This information is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a7420#product-documentation
      Helpful?
  2. What is the shelf life of a solution (1 mg/mL in water) of Product A7420, Amyloglucosidase from Aspergillus niger and how should it be stored?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution has not been evaluated. However, 172426 Glucoamylase (syn. Amyloglucosides) from Rhizopus, notes that solutions are stable when stored frozen in aliquots at -20°C for up to 3 months. Similar stability would be expected for A7420. Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
      Helpful?
  3. How can a solution of Product A7420,  Amyloglucosidase from Aspergillus niger, be prepared?
    1 answer
    1. A 1 mg/mL solution may be prepared in water.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Does Product A7420,  Amyloglucosidase from Aspergillus niger, contain any stabilizers or additives?
    1 answer
    1. The starting material for Product No. A7420 is Product No. A3042, which is a preparation of the enzyme in a 1 M glucose solution. This is dialyzed against water until the glucose concentration is less than 0.02%, and then lyophilized.
      Helpful?
  6. What is the molecular weight of Product A7420,  Amyloglucosidase from Aspergillus niger?
    1 answer
    1. Amyloglucosidase from A. niger exists in two isoforms with MWs of 69,810 and 89,130, as determined by SDS-PAGE. See: Starch, 34, 346 (1982).