Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 816,00 zł 693,60 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3190,00 zł 2711,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
251-418-7
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
693,60 zł
Cena katalogowa816,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCCN(C1Cc2ccccc2C1)c3ccccc3
InChI
1S/C22H30N2.ClH/c1-3-23(4-2)15-10-16-24(21-13-6-5-7-14-21)22-17-19-11-8-9-12-20(19)18-22;/h5-9,11-14,22H,3-4,10,15-18H2,1-2H3;1H
InChI key
KIPFVRHNAAZJOD-UHFFFAOYSA-N
Application
Aprindine hydrochloride is a class Ib antiarrhythmic and hERG channel blocker. Aprindine hydrochloride also inhibits the activities of calmodulin-sitmulated cyclic 3′:5′-nucleotide phosphodiesterase and Ca-ATPase.
Biochem/physiol Actions
Aprindine hydrochloride is a class Ib antiarrhythmic and hERG channel blocker.
Aprindine hydrochloride is a class Ib antiarrhythmic and hERG channel blocker. Aprindine shows structure similarities to lidocaine and procainamide and is effective in treatment of patients with ventricular premature depolarizations, ventricular tachycardia, and supraventricular arrhythmias. Aprindine inhibits the activation of bovine brain cyclic 3′:5′-nucleotide phosphodiesterase (EC 3.1.4.17) by calmodulin and inhibits calmodulin-stimulated Ca-ATPase (ATP phosphohydrolase EC 3.6.1.3) activity.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), solid | description >98% (HPLC), lyophilized powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility DMSO: 15 mg/mL | solubility - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?