Przejdź do
A7973
[Arg13] Amyloid-β-Protein Fragment 1-40
≥80% (HPLC), lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
2074,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥80% (HPLC)
Mol wt:
4350
2074,00 zł
Cena katalogowa2440,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
4350
composition
Peptide Content, ≥70%
solubility
H2O: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Application
Used to study the effect of Arg13 on Aβ aggregation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4723A2326A6933
description
≥80% (HPLC), lyophilized powder
description
≥90% (HPLC), lyophilized powder
description
≥90% (HPLC)
description
≥97% (HPLC), powder
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
mol wt
4350
mol wt
1324
mol wt
-
mol wt
-
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)