Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 382,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł 1283,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(O)=O)cc1
InChI
1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+
InChI key
GAMRBCZMOOMBSQ-CCEZHUSRSA-N
General description
N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic acid (ACA) functions as a broad spectrum phospholipase A2 inhibitor and blocks transient receptor potential (TRP) channels. It inhibits calcium activated chloride current in cardiac ventricular myocytes. ACA regulates various ion channels.
Application
N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic acid has been used as a transient receptor potential cation channel subfamily M member 2 (TRPM2) inhibitor, in studying its role in regulating the production of reactive oxygen species (ROS).
N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic acid is a broad spectrum PLA2 inhibitor and TRP channel blocker. N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic acid has been used to study the functional expression of TRPM2 channels in dopaminergic SNc neurons.
Biochem/physiol Actions
Broad spectrum phospholipase A2 (PLA2) inhibitor and TRP channel blocker.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phospholipase A2 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
| color white to off-white | color white |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?