Przejdź do
37966
6′-Sialyl-N-acetyllactosamine sodium salt
≥97% (TLC), Na salt
Synonim(y):
NeuAc alpha,6Gal beta1,4GIcNAc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H42N2O19 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
674.60 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
eCl@ss:
32150313
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder or crystals
color
colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO[C@]3(C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C25H42N2O19/c1-7(30)26-13-9(32)3-25(24(40)41,46-21(13)15(34)10(33)4-28)42-6-12-16(35)18(37)19(38)23(44-12)45-20-11(5-29)43-22(39)14(17(20)36)27-8(2)31/h9-23,28-29,32-39H,3-6H2,1-2H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,40,41)/t9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22?,23-,25-/m0/s1
InChI key
RPSBVJXBTXEJJG-RAMSCCQBSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8556M365560714
description
≥97% (TLC), Na salt
description
from bovine milk or colostrum, ≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥99.0% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
biological source
synthetic
biological source
bovine milk or colostrum
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
colorless
color
white to off-white
color
white
color
colorless
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)